Learn More
Thermo Scientific™ Fluophase™ PFP-HPLC-Säule
Perfluorierte Phasen gewährleisten eine einzigartige Selektivität
Marke: Thermo Scientific™ 82705-154630
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Besonders hohe Retention und Selektivität für halogenierte Verbindungen
- Sehr gut geeignet für Taxan-Analysen
Spezifikation
Analytical Column | |
150 mm | |
100 Å | |
Fluorinated PFP | |
Silika | |
Taxane Analysis | |
PFP |
4.6 mm | |
5 μm | |
L43 | |
Hypersil GOLD | |
12% | |
Yes |