Learn More
Thermo Scientific™ Fluophase™ PFP-HPLC-Säule
Perfluorierte Phasen gewährleisten eine einzigartige Selektivität
729.30 € - 887.61 €
Spezifikation
Säulenformat | Analytical Column |
---|---|
Durchmesser (metrisch) | 4.6 mm |
Partikelgröße | 5 μm |
Porengröße | 100 Å |
USP-Typ | L43 |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10261045
|
Thermo Scientific™
82705-254630 |
6 mm | 250 mm |
887.61 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10037304
|
Thermo Scientific™
82705-154630 |
4.6 mm | 150 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Besonders hohe Retention und Selektivität für halogenierte Verbindungen
- Sehr gut geeignet für Taxan-Analysen
Spezifikation
Analytical Column | |
5 μm | |
L43 | |
Silika | |
Yes |
4.6 mm | |
100 Å | |
Fluorinated PFP | |
12% | |
PFP |