Learn More
Alfa Aesar™ Fluoren-4-Carboxylsäure, 96 %
Marke: Alfa Aesar™ L01164.06
Weitere Details : CAS : 6954-55-8 Netto-Gewicht : 0.00500kg
Menge | 5g |
---|
Beschreibung
AnwendungenFluor-4-carboxylsäure findet Anwendung in der Pharmaindustrie.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Bei Raumtemperatur lagern.
Chemische Identifikatoren
6954-55-8 | |
210.232 | |
WJNBLUOXTBTGMB-UHFFFAOYSA-N | |
81402 | |
C1C2=CC=CC=C2C3=C(C=CC=C31)C(=O)O |
C14H10O2 | |
MFCD00001112 | |
fluorene-4-carboxylic acid, 4-fluorenecarboxylic acid, maybridge1_002107, 9h-fluorene-4-carboxylicacid, fluorene-4-carboxylic acid, technical grade | |
9H-fluoren-4-carbonsäure |
Spezifikation
Fluorene-4-carboxylic acid | |
5g | |
C14H10O2 | |
2050637 | |
Insoluble in water. | |
C1C2=CC=CC=C2C3=C(C=CC=C31)C(=O)O | |
210.232 | |
210.23 |
191°C to 192°C | |
6954-55-8 | |
MFCD00001112 | |
fluorene-4-carboxylic acid, 4-fluorenecarboxylic acid, maybridge1_002107, 9h-fluorene-4-carboxylicacid, fluorene-4-carboxylic acid, technical grade | |
WJNBLUOXTBTGMB-UHFFFAOYSA-N | |
9H-fluoren-4-carbonsäure | |
81402 | |
96% |