missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fluorescein-Ubiquitin
Fluorescein-Ubiquitin
331.00 € - 1586.00 €
Spezifikation
Konjugat | Fluorescein |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Fluorescein-labeled ubiquitin in HEPES buffered saline. Store at -20°C. |
Nachweisverfahren | Fluorescent |
Anregung/Emission | 340⁄490, 520 |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Microplate Reader |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11525016
|
Invitrogen
PV4377 |
50μg |
331.00 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11535016
|
Invitrogen
PV4378 |
500μg |
1586.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Fluorescein-labeled ubiquitin for use as a general research tool or in high throughput assays to monitor protein ubiquitination. Due to the method in labeling the ubiquitin protein, all of the lysines with the protein are available for further conjugation to form poly-ubiquitin chains.For use in combination with FRET donors including LanthaScreen™ Tb-Ubiquitin (PV4375) or a LanthaScreen™ antibody including Tb-anti-GST (PV4216) or Tb-anti-ubiquitin-FK2 (PV4751).
Spezifikation
Fluorescein | |
Fluorescent | |
Microplate Reader | |
Classic Dyes | |
Dry Ice | |
TR-FRET |
Fluorescein-labeled ubiquitin in HEPES buffered saline. Store at -20°C. | |
340⁄490, 520 | |
FITC (Fluorescein) | |
End Point | |
Protein-Based Substrate | |
Liquid |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.