Learn More
Fmoc-1,6-diaminohexane, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480976
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
200 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16480976 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16480976 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY103664
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Fmoc-1,6-diaminohexane is an analog of Osw-1 which has the potential for Alzheimer's disease and cancer treatment from patent US 20140135279 A1.
Fmoc-1,6-diaminohexane is an analog of Osw-1 which has the potential for Alzheimer's disease and cancer treatment from patent US 20140135279 A1.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fmoc-1,6-diaminohexane
CAS 166410-37-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H26N2O2
Menge 200 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 150 mg/mL (443.21 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)NCCCCCCN
Molekulargewicht (g/mol) 338.44
Formelmasse 338.44
Reinheit (%) 98.23%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death