Learn More
Fmoc-L-α-Alaninmonohydrat, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | FMOC-L-α-Alanine monohydrate |
Schmelzpunkt | 146.8°C to 148.1°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
Menge | 5 g |
Spezifische Drehung | -20 |
Formelmasse | 329.36 |
Reinheit (%) | 95% |
Physikalische Form | Kristallpulver |