Learn More
Fmoc-N-Me-Leu-OH, MedChemExpress
Artikelnummer. 16479336
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16479336 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16479336 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYW008558
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Fmoc-N-Me-Leu-OH, an N-Fmoc-N-methyl amino acid, is available for the peptide-coupling reaction.
Fmoc-N-Me-Leu-OH, an N-Fmoc-N-methyl amino acid, is available for the peptide-coupling reaction.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fmoc-N-Me-Leu-OH
CAS 103478-62-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H25NO4
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (272.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C[C@H](N(C(OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C31)=O)C)C(O)=O)C
Molekulargewicht (g/mol) 367.44
Formelmasse 367.44
Reinheit (%) 96.71%
Güte Research
Physikalische Form Powder