Learn More
Formononetin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16448888
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16448888 10 mg 10 Milligramm
16471496 200 mg -
16422366 500 mg 500 Milligramm
16419026 100 mg 100 Milligramm
16404787 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16448888 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN018310mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Formononetin is a potent FGFR2 inhibitor with an IC50 of ∼4.31 μM. Formononetin potently inhibits angiogenesis and tumor growth.
Formononetin is a potent FGFR2 inhibitor with an IC50 of ∼4.31 μM. Formononetin potently inhibits angiogenesis and tumor growth.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formononetin
CAS 485-72-3
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H12O4
Menge 10 mg
Synonym Biochanin B Flavosil Formononetol
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 35 mg/mL (130.47 mM)
SMILES O=C1C(C2=CC=C(OC)C=C2)=COC3=CC(O)=CC=C13
Molekulargewicht (g/mol) 268.26
Formelmasse 268.26
Reinheit (%) 97.67%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease