Learn More
Formononetin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471496
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16471496 200 mg -
16448888 10 mg 10 Milligramm
16422366 500 mg 500 Milligramm
16419026 100 mg 100 Milligramm
16404787 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16471496 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0183
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Formononetin is a potent FGFR2 inhibitor with an IC50 of ∼4.31 μM. Formononetin potently inhibits angiogenesis and tumor growth.
Formononetin is a potent FGFR2 inhibitor with an IC50 of ∼4.31 μM. Formononetin potently inhibits angiogenesis and tumor growth.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formononetin
CAS 485-72-3
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H12O4
Menge 200 mg
Synonym Biochanin B Flavosil Formononetol
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 35 mg/mL (130.47 mM)
SMILES O=C1C(C2=CC=C(OC)C=C2)=COC3=CC(O)=CC=C13
Molekulargewicht (g/mol) 268.26
Formelmasse 268.26
Reinheit (%) 97.67%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease