Learn More
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Vollpipette mit Saugkolben
Keine Pipettierhilfe erforderlich. Die Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Kolbenpipette mit Saugkolben sorgt für eine zuverlässige Dispension der Flüssigkeit aus der Pipette.
Marke: Poulten & Graf GmbH 1 2824502
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Mit 1 Markierung
- Durchsichtige Kalibrierzylinder
- Keine Pipettierhilfe erforderlich
- Ohne Zertifikat
Spezifikation
Klasse A | |
Nicht steril | |
1 | |
50 ml | |
Nein |
Glas | |
Blau | |
0.05 ml | |
Vollpipette mit Saugkolben |