missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Vollpipette mit Saugkolben

Keine Pipettierhilfe erforderlich. Die Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Kolbenpipette mit Saugkolben sorgt für eine zuverlässige Dispension der Flüssigkeit aus der Pipette.

Marke:  Poulten & Graf GmbH 1 2821902

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10588521

  • 15.50 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Mit 1 Markierung
  • Durchsichtige Kalibrierzylinder
  • Keine Pipettierhilfe erforderlich
  • Ohne Zertifikat
Spezifikation

Spezifikation

Klasse A
Nicht steril
1
1 ml
Nein
Glas
Blau
0.008 ml
Vollpipette mit Saugkolben
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote