Learn More
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Vollpipette mit Saugkolben
Keine Pipettierhilfe erforderlich. Die Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Kolbenpipette mit Saugkolben sorgt für eine zuverlässige Dispension der Flüssigkeit aus der Pipette.
Marke:  Poulten & Graf GmbH 1 2823102
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10078650
  • 19.40 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit 1 Markierung
  • Durchsichtige Kalibrierzylinder
  • Keine Pipettierhilfe erforderlich
  • Ohne Zertifikat
Spezifikation
Spezifikation
Klasse A
Nicht steril
1
5 ml
Nein
Glas
Blau
0.015 ml
Vollpipette mit Saugkolben