Learn More
Poulten Graf™ Fortuna™ Messpipetten, Klasse A, aus Glas mit blauer Graduierung
Bietet volumetrische Genauigkeit für alle Pipettieranforderungen. Die Poulten Graf™ Fortuna™ Pipetten aus Glas der Klasse A mit blauer Messskala bestehen aus Klarglas mit permanenten blauen Graduierungen.
17.00 € - 112.00 €
Spezifikation
Klasse | A |
---|---|
Material | Glas |
Skala | Ja |
Menge | 1/Packung |
Farbe | Durchsichtig |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10518531
|
Poulten Graf™
1 1421902 |
1 ml |
17.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10517761
|
Poulten Graf™
1 1424302 |
25 ml |
42.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10028620
|
Poulten Graf™
1 1423202 |
5 ml |
30.05 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10767211
|
Poulten Graf™
1 1422502 |
2 ml |
26.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10737021
|
Poulten Graf™
1 1424102 |
20 mL |
26.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10140041
|
Poulten Graf™
1 1424702 |
50 mL |
112.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Beständig gegen Säuren und Basen.
- Bessere Genauigkeit als Klasse B
- Keine Pipettierhilfe erforderlich
Spezifikation
A | |
Ja | |
Durchsichtig |
Glas | |
1/Packung | |
Messpipette |