Learn More
Poulten & Graf GmbH Fortuna™ Niedriger Zylinder mit Graduierung
Der Poulten& Graf GmbH FORTUNA™ niedrige Zylinder mit Graduierung eignet sich zum Abmessen des Volumens einer Flüssigkeit mithilfe der horizontalen Markierungslinien.
Marke:  Poulten & Graf GmbH 1 3205904
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10188191
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Konformität bestätigt
  • Sechskantfuß
  • Niedrige Form, kurze Graduierungsmarkierungen
  • Mit Toleranzangaben
  • Die braune Messskala ist säure- und alkalibeständig.
Spezifikation
Spezifikation
Rund
Messzylinder
Bernsteinfarben
Hexagonal
255 mm
Borosilikatglas
Braune Ringmarkierungen
Autoklavierbar
±5 ml
Volumenaufnahme
EN ISO 4788
B
Zylinder mit Graduierung, niedrige Form
500 ml
Braune Ringmarkierungen
10 ml
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers