missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poulten & Graf GmbH Fortuna™ Niedriger Zylinder mit Graduierung

Der Poulten& Graf GmbH FORTUNA™ niedrige Zylinder mit Graduierung eignet sich zum Abmessen des Volumens einer Flüssigkeit mithilfe der horizontalen Markierungslinien.

Marke:  Poulten & Graf GmbH 1 3203704

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10259811

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen


Beschreibung

Beschreibung

  • Konformität bestätigt
  • Sechskantfuß
  • Niedrige Form, kurze Graduierungsmarkierungen
  • Mit Toleranzangaben
  • Die braune Messskala ist säure- und alkalibeständig.
Spezifikation

Spezifikation

Rund
Messzylinder
Bernsteinfarben
Hexagonal
100 mm
Borosilikatglas
Braune Ringmarkierungen
Autoklavierbar
± 0,3 ml
Volumenaufnahme
EN ISO 4788
B
Zylinder mit Graduierung, niedrige Form
10 ml
Braune Ringmarkierungen
1 ml
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote