Learn More
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Mischzylinder mit PP-Stopfen
Der Poulten& Graf GmbH FORTUNA™ Mischzylinder mit PP-Stopfen eignet sich zum Abmessen des Volumens einer Flüssigkeit mithilfe der horizontalen Markierungslinien.
Marke: Poulten & Graf GmbH 1 4204504
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Konformität bestätigt
- Sechskantfuß
- mit PP-Stopfen
Spezifikation
Rund | |
Bernsteinfarben | |
Hexagonal | |
0.50 ml | |
EN ISO 4788 | |
Nein | |
230 mm | |
Braune Ringmarkierungen | |
Polypropylen | |
Polypropylen | |
Autoklavierbar | |
1.0 ml |
Volumenaufnahme | |
Graduierter Mischzylinder | |
Mischzylinder, sechseckiger Sockel | |
Borosilikatglas | |
Klasse A | |
50 ml | |
PP-Stopfen | |
1 | |
TS 19/26 | |
Braune Ringmarkierungen | |
50 ml |