Learn More
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Mischzylinder mit PP-Stopfen
Der Poulten& Graf GmbH FORTUNA™ Mischzylinder mit PP-Stopfen eignet sich zum Abmessen des Volumens einer Flüssigkeit mithilfe der horizontalen Markierungslinien.
15.35 € - 182.00 €
Spezifikation
Basistyp | Hexagonal |
---|---|
Kalibrierung | Volumenaufnahme |
Form | Rund |
Typ | Graduierter Mischzylinder |
Material | Borosilikatglas |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15982170
|
Poulten & Graf GmbH
1 4205102 |
100 ml | Blaue Ringmarkierungen |
42.30 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15912180
|
Poulten & Graf GmbH
1 4205504 |
250 ml | Braune Ringmarkierungen |
68.60 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15932170
|
Poulten & Graf GmbH
1 4203704 |
10 ml | Braune Ringmarkierungen |
31.55 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15992170
|
Poulten & Graf GmbH
1 4205104 |
100 ml | Braune Ringmarkierungen |
42.30 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15972170
|
Poulten & Graf GmbH
1 4204504 |
50 ml | Braune Ringmarkierungen |
38.20 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15962170
|
Poulten & Graf GmbH
1 4204502 |
50 ml | Blaue Ringmarkierungen |
38.20 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15952180
|
Poulten & Graf GmbH
1 4206104 |
1000 ml | Braune Ringmarkierungen |
182.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15952170
|
Poulten & Graf GmbH
1 4204304 |
25 ml | Braune Ringmarkierungen |
33.40 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10417271
|
Poulten & Graf GmbH
1 4203704 |
10 ml | Braune Ringmarkierungen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10535882
|
Poulten & Graf GmbH
1 4205102 |
100 ml | Blaue Ringmarkierungen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10417081
|
Poulten & Graf GmbH
1 4204502 |
50 ml | Blaue Ringmarkierungen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10679362
|
Poulten & Graf GmbH
1 4205504 |
250 ml | Braune Ringmarkierungen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10729012
|
Poulten & Graf GmbH
1 4206104 |
1000 ml | Braune Ringmarkierungen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10006191
|
Poulten & Graf GmbH
1 4205104 |
100 ml | Braune Ringmarkierungen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10670323
|
Poulten & Graf GmbH
1 4204304 |
25 ml | Braune Ringmarkierungen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Description
- Konformität bestätigt
- Sechskantfuß
- mit PP-Stopfen
Specifications
Hexagonal | |
Rund | |
Borosilikatglas | |
Klasse A | |
PP-Stopfen | |
Polypropylen | |
Autoklavierbar |
Volumenaufnahme | |
Graduierter Mischzylinder | |
EN ISO 4788 | |
Nein | |
1 | |
Polypropylen |