Learn More
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Messkolben aus Glas ohne Stopfen
Die Poulten& Graf GmbH FORTUNA™ Messkolben ohne Stopfen ermöglichen präzise Messungen bestimmter Volumina.
9.40 € - 67.15 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 1042 |
---|---|
Beschreibung | Messkolben ohne Stopfen |
Material | Borosilikatglas |
Graduierungen | Braune Ringmarkierungen |
Produkttyp | Messkolben ohne Stopfen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Standard-Konusverbindung | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Standard-Konusverbindung | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15982240
|
Poulten & Graf GmbH
1 5144604F |
50 ml | TS 14/23 | 0.10 ml |
54.55 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15902250
|
Poulten & Graf GmbH
1 5144704F |
100 ml | TS 14/23 | 0.10 ml |
56.75 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15952240
|
Poulten & Graf GmbH
1 5144304F |
25 ml | TS 10/19 | 0.04 ml |
47.60 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15922250
|
Poulten & Graf GmbH
1 5145104F |
100 ml | TS 12/21 | 0.10 ml |
56.75 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15902240
|
Poulten & Graf GmbH
1 5143704F |
10 ml | TS 10/19 | 0.04 ml |
47.60 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15952250
|
Poulten & Graf GmbH
1 5145504F |
250 ml | TS 14/23 | 0.15 ml |
30.90 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15932240
|
Poulten & Graf GmbH
1 5144104F |
20 ml | TS 10/19 | 0.04 ml |
47.60 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15942250
|
Poulten & Graf GmbH
1 5145304F |
200 ml | TS 14/23 | 0.15 ml |
29.75 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15992250
|
Poulten & Graf GmbH
1 5146104F |
1000 ml | TS 24/29 | 0.40 ml |
67.15 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15972240
|
Poulten & Graf GmbH
1 5144504F |
50 ml | TS 12/21 | 0.06 ml |
51.65 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15982230
|
Poulten & Graf GmbH
1 5143304F |
5 ml | TS 10/19 | 0.04 ml |
47.60 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15972250
|
Poulten & Graf GmbH
1 5145904F |
500 ml | TS 19/26 | 0.25 ml |
41.35 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15912240
|
Poulten & Graf GmbH
1 5143904F |
15 ml | TS 10/19 | 0.04 ml |
51.65 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10361462
|
Poulten & Graf GmbH
1 5144104F |
20 ml | TS 10/19 | 0.04 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10036071
|
Poulten & Graf GmbH
1 5144704F |
100 ml | TS 14/23 | 0.10 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10565882
|
Poulten & Graf GmbH
1 5145304F |
200 ml | TS 14/23 | 0.15 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10648022
|
Poulten & Graf GmbH
1 5144604F |
50 ml | TS 14/23 | 0.10 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10670513
|
Poulten & Graf GmbH
1 5146104F |
1000 ml | TS 24/29 | 0.40 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10341512
|
Poulten & Graf GmbH
1 5143704F |
10 ml | TS 10/19 | 0.04 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10688212
|
Poulten & Graf GmbH
1 5144504F |
50 ml | TS 12/21 | 0.06 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10147531
|
Poulten & Graf GmbH
1 5144304F |
25 ml | TS 10/19 | 0.04 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10729022
|
Poulten & Graf GmbH
1 5143304F |
5 ml | TS 10/19 | 0.04 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10351272
|
Poulten & Graf GmbH
1 5145504F |
250 ml | TS 14/23 | 0.15 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10789202
|
Poulten & Graf GmbH
1 5145904F |
500 ml | TS 19/26 | 0.25 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10321322
|
Poulten & Graf GmbH
1 5145104F |
100 ml | TS 12/21 | 0.10 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10505892
|
Poulten & Graf GmbH
1 5143904F |
15 ml | TS 10/19 | 0.04 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Description
- Konformität bestätigt
- Mit Toleranzangaben
- Ohne Stopfen
- Braune Graduierungen
- Die braune Ringmarkierung ist säure- und alkalibeständig.
Specifications
EN ISO 1042 | |
Borosilikatglas | |
Messkolben ohne Stopfen | |
Nein | |
Klasse A | |
Ohne Stopfen |
Messkolben ohne Stopfen | |
Braune Ringmarkierungen | |
Nein | |
Nicht steril | |
Flach |