missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Advantage-Lab™ Gefrierbox
Lagern Sie Proben und Materialien in einer robusten und anwenderfreundlichen Verpackung. Advantage-Lab™ Tiefkühlboxen sind mit einer Trennwand ausgestattet, um die Lagerkapazität zu maximieren.
Marke: Advantage-Lab™ AL07-99-150
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.71000kg
Description
- Konstruktion aus Polypropylen.
- Für 81 Fläschchen.
- Teiler: 9 x 9.
Specifications
PP (Polypropylen) | |
Für 81 Röhrchen mit einem Durchmesser von bis zu 12.5 mm | |
81 | |
130 x 130 x 50 mm |
Gestelle und Röhrchen für Tiefkühlgeräte | |
81 | |
Gefrierbox |