missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Advantage-Lab™ Gefrierbox

Lagern Sie Proben und Materialien in einer robusten und anwenderfreundlichen Verpackung. Advantage-Lab™ Tiefkühlboxen sind mit einer Trennwand ausgestattet, um die Lagerkapazität zu maximieren.

Marke:  Advantage-Lab™ AL07-99-151

Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.71000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15698815

  • 19.60 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Konstruktion aus Polypropylen.
  • Für 81 Fläschchen.
  • Teiler: 9 x 9.
Spezifikation

Spezifikation

PP (Polypropylen)
Gestelle und Röhrchen für Tiefkühlgeräte
81
Gefrierbox
130 mm
75 mm
Quadratisch
81
81
130 x 130 x 75 mm
130 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote