missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ibidi Freezing Medium Classic
Ibidi Freezing Medium Classic is a cell freezing medium for standard cell lines.
243.21 € - 256.52 €
Spezifikation
Produkttyp | Freezing Medium |
---|---|
Mit Additiven | Bovine Serum Albumin (BSA) |
Produktcode | Marke | Rekonstituiertes Volumen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Rekonstituiertes Volumen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17256423
|
Ibidi
80022 |
20 mL |
256.52 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17266423
|
Ibidi
80023 |
120 mL |
243.21 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- A cell freezing medium for standard cell lines
- with Bovine Serum Albumin
- 5 x 20 mL or 120 mL
Spezifikation
Freezing Medium | |
Bovine Serum Albumin (BSA) |