Learn More
FT011, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474346
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16474346 100 mg -
16490016 2 mg 2 Milligramm
16443048 10 mg 10 Milligramm
16415787 5 mg -
16409616 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16474346 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100495
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress FT011 is an anti-fibrotic agent, reduces mRNA expression of collagens I and III and inhibits collagen synthesis.
FT011 is an anti-fibrotic agent, reduces mRNA expression of collagens I and III and inhibits collagen synthesis.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material FT011
CAS 1001288-58-9
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H17NO5
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (284.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1NC(/C=C/C2=CC=C(OCC#C)C(OC)=C2)=O
Molekulargewicht (g/mol) 351.35
Formelmasse 351.35
Reinheit (%) 99.63%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation