missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FT011, MedChemExpress

Artikelnummer. 16490016
Encompass
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16490016

Marke: Medchem Express HY100495

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress FT011 is an anti-fibrotic agent, reduces mRNA expression of collagens I and III and inhibits collagen synthesis.

FT011 is an anti-fibrotic agent, reduces mRNA expression of collagens I and III and inhibits collagen synthesis.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material FT011
CAS 1001288-58-9
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H17NO5
Menge 2 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (284.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1NC(/C=C/C2=CC=C(OCC#C)C(OC)=C2)=O
Molekulargewicht (g/mol) 351.35
Formelmasse 351.35
Reinheit (%) 99.63%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt