Learn More
FT011, MedChemExpress
Beschreibung
FT011 is an anti-fibrotic agent, reduces mRNA expression of collagens I and III and inhibits collagen synthesis.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | FT011 |
| CAS | 1001288-58-9 |
| Farbe | Light Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C20H17NO5 |
| Menge | 2 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (284.62 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC=CC=C1NC(/C=C/C2=CC=C(OCC#C)C(OC)=C2)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 351.35 |
| Formelmasse | 351.35 |
| Mehr anzeigen |