Learn More
Karl Hecht™ Trichter, Polypropylen
Analytischer Trichter für schnelle Filtration. Karl Hecht™ Trichter aus Polypropylen hat eine gerillte Innenfläche.
Marke: Karl Hecht™ 49051045
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Analytischer Trichter.
- Gerillte Innenfläche.
- Konstruktion aus Polypropylen.
- Nützlich für die schnelle Filtration.
Spezifikation
150 mm | |
PP (Polypropylen) | |
Gerillte Innenfläche | |
Trichter |