Learn More
Gabazine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16400237
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16400237 50 mg -
16473858 10 mg 10 Milligramm
16446587 5 mg -
16404896 100 mg 100 Milligramm
4 options
Artikelnummer. 16400237
Marke: Medchem Express HY103533
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Gabazine is a selective and competitive antagonist of GABAA receptor, with an IC50 of ∼0.2 μM for GABA receptor.
Gabazine is a selective and competitive antagonist of GABAA receptor, with an IC50 of ∼0.2 μM for GABA receptor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gabazine
CAS 104104-50-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H18BrN3O3
Menge 50 mg
Synonym SR95531
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (271.57 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 75 mg/mL (203.68 mM)
SMILES O=C(O)CCCN1C(C=CC(C2=CC=C(OC)C=C2)=N1)=N.[H]Br
Molekulargewicht (g/mol) 368.23
Formelmasse 368.23
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation