Learn More
Galangin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16479066
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16479066 100 mg 100 Milligramm
16444827 50 mg -
16413866 25 mg 25 Milligramm
16408968 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16479066 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0382
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Galangin (Norizalpinin) is an agonist/antagonist of the arylhydrocarbon receptor. Galangin (Norizalpinin) also shows inhibition of CYP1A1 activity.
Galangin (Norizalpinin) is an agonist/antagonist of the arylhydrocarbon receptor. Galangin (Norizalpinin) also shows inhibition of CYP1A1 activity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Galangin
CAS 548-83-4
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H10O5
Menge 100 mg
Synonym Norizalpinin 3,5,7-Trihydroxyflavone
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (462.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(O)=C(C2=CC=CC=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C13
Molekulargewicht (g/mol) 270.24
Formelmasse 270.24
Reinheit (%) 98.57%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death