Learn More
Thermo Scientific™ Gallery™ Reagenzienkits für Analysen in den Bereichen Umwelt und Industrie
Wählen Sie aus einem kontinuierlich wachsenden Angebot an Tests für die automatisierte Nährstoffanalyse und Überwachung der Wasserqualität.
37.10 € - 393.75 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17818533
|
Thermo Scientific™
984629 |
Reagenzienkits für Fluorid – R1 (2.200 Tests) |
393.75 €
1 Set |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17828533
|
Thermo Scientific™
984630 |
Reagenzienkits für Fluorid – R2 (4.800 Tests) |
393.75 €
1 Set |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17838533
|
Thermo Scientific™
984631 |
Reagenzienkits für Fluorid – R3 (2.200 Tests) |
393.75 €
1 Set |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17403343
|
Thermo Scientific™
984648 |
Systemreagenzien für Sulfat (1.100 Tests) |
193.00 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17483333
|
Thermo Scientific™
984370 |
TON (Nitrat + Nitrit) mit Reagenzienkits für Hydrazin-Reduktion – R2 (750 Tests) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
17493333
|
Thermo Scientific™
984372 |
Reagenzienkits für Nitrit (5000 Tests) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
17473333
|
Thermo Scientific™
984369 |
TON (Nitrat + Nitrit) durch Reagenzien des Hydrazin-Reduktionssystems – R1 (1.300 Tests) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Sparen Sie Zeit, indem Sie die Reagenzienvorbereitung mit den Thermo Scientific™ Gallery™ Reagenzienkits für Umwelttests wie Wasser (Reinwasser, Abwasser, Boden- und Schlammauszüge, Abwässer und Meerwasser) und industrielle Analysen (Brauchwasser) eliminieren. Die über 40 gebrauchsfertigen Gallery Reagenzienkits für die Umweltanalytik enthalten 1 bis 3 Reagenzien in barcodierten 20-ml-Fläschchen, sodass die erforderlichen Identifizierungsdaten wie Charge und Verfallsdatum automatisch vom Barcode-Leser des diskreten Analysators gelesen werden können. Automatisierte Verdünnungen ermöglichen die Anwendung von Methoden für eine Vielzahl von Analytkonzentrationen. Die Testanwendungen basieren auf empfohlenen Standardmethoden für Wasser und Abwasser, die in den meisten Ländern verwendet werden. Sparen Sie Zeit und reduzieren Sie Fehler, indem Sie Ihre Analyse mit den Gallery™ Reagenzienkits für die Umweltanalytik vereinfachen.
Spezifikation
Wasserprobe, Bodenprobe |