Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gamma-Secretase Inhibitor I
Click to view available options
Menge:
5 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Menge | 5 mg |
Beschreibung | White |
Inhalt und Lagerung | -30°C to -10°C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zelldurchlässig. Hemmt die→-Sekretase, eine Protease, die das Amyloid-Vorläuferprotein (APP) spaltet, um -→-Amyloid-Protein zu erzeugen |
CAS | 133407-83-7 |
Summenformel | C26H41N3O5 |
Formelmasse | 475.62 |
Synonym | Z-Leu-Leu-Nle-CHO (Nle = Norleucine); |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Produkttyp | Gamma-Secretase Inhibitor I |