missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan Scientific and Medical™ Autosampler syringe fixed needle, gas tight side

Entwickelt für verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit, einen größeren Temperaturbereich und erhöhte Laufruhe.

Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 006891

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13116105

  • 175.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
  • Genaue und reproduzierbare Injektionen
  • Speziell für Thermo Scientific Geräte
Spezifikation

Spezifikation

PTFE (Kolben)
0.32 mm
Feste Nadel
85 mm
23 G
0.63 mm
250 μl
Seitliches Loch
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote