Learn More
GDC-0339, MedChemExpress
Beschreibung
GDC-0339 is a potent, orally bioavailable and well tolerated pan-Pim kinase inhibitor, with Kis of 0.03 nM, 0.1 nM and 0.02 nM for Pim1, Pim2 and Pim3, respectively. GDC-0339 is discovered as a potential treatment of multiple myeloma.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | GDC-0339 |
| CAS | 1428569-85-0 |
| Farbe | Light Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C20H22F3N7OS |
| Menge | 10 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 52 mg/mL (111.71 mM) |
| SMILES | FC1=CC=CC(F)=C1C2=NC(C(NC3=C(N4CC[C@@H](F)[C@H](N)CC4)N(C)N=C3)=O)=C(N)S2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 465.5 |
| Formelmasse | 465.5 |
| Mehr anzeigen |