Learn More
Cytiva SOURCE™ 15S-Chromatographie-Medien
Chemisch stabiler Kationenaustauscher zur hochauflösenden Polierreinigung von Proteinen, Peptiden und Oligonukleotiden
418.00 € - 826.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur hochauflösenden Feinaufreinigung von Proteinen, Peptiden und Oligonukleotiden |
---|---|
Stabilität | Stabil in gängigen Ionenaustauschpuffern |
Lagerungsbedingungen | 4 °C bis 30 °C |
Produkttyp | Source 15S Chromatographiemedien |
Flussrate | 400 cm/h |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11520804
|
Cytiva
17-0944-10 |
10 ml |
418.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11510804
|
Cytiva
17-0944-01 |
50 ml |
826.00 €
50 Milliliter |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Durchschnittliche Partikelgröße: 15 μm
- Ligand: Sulphonatgruppe
- Matrix: Polystyrol/Divinylbenzol
- pH-stabiler Arbeitsbereich: 2 bis 13
- Erhältlich als 10 ml- und 50 ml-Flaschen
Spezifikation
Zur hochauflösenden Feinaufreinigung von Proteinen, Peptiden und Oligonukleotiden | |
4 °C bis 30 °C | |
400 cm/h | |
3.93 Zoll | |
Starker Kationenaustauscher | |
Polystyrol/Divinylbenzol | |
20 % Ethanol, 0.2 M Natriumacetat |
Stabil in gängigen Ionenaustauschpuffern | |
Source 15S Chromatographiemedien | |
15μ m | |
10 cm | |
100 kPa | |
1 bis 14 | |
Sulphonatgruppe |