missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gefapixant, MedChemExpress

Artikelnummer. 16493438
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16493438 10 mg 10 Milligramm
16492766 25 mg -
16446167 5 mg -
16414656 100 mg 100 Milligramm
16409956 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16493438 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101588
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Gefapixant is an orally active and potent purinergic P2X3 receptor (P2X3R) antagonist, with IC50 values of ∼30 nM versus recombinant hP2X3 homotrimers and 100-250 nM at hP2X2/3 heterotrimeric receptors. Gefapixant can be used for the research of chronic cough and knee osteoarthritis.

Gefapixant is an orally active and potent purinergic P2X3 receptor (P2X3R) antagonist, with IC50 values of ∼30 nM versus recombinant hP2X3 homotrimers and 100-250 nM at hP2X2/3 heterotrimeric receptors. Gefapixant can be used for the research of chronic cough and knee osteoarthritis.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Gefapixant
CAS 1015787-98-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H19N5O4S
Menge 10 mg
Synonym MK-7264 AF-219
Löslichkeitsinformationen DMSO : 5 mg/mL (14.15 mM; ultrasonic and adjust pH to 5-6 with HCl)
SMILES O=S(C1=CC(OC2=CN=C(N)N=C2N)=C(C(C)C)C=C1OC)(N)=O
Molekulargewicht (g/mol) 353.4
Formelmasse 353.4
Reinheit (%) 98.01%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.