Learn More
Gefapixant, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200097481
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16493438 10 mg 10 Milligramm
16492766 25 mg -
16446167 5 mg -
16414656 100 mg 100 Milligramm
16409956 50 mg 50 Milligramm
5 options
Artikelnummer. 16493438
Marke: Medchem Express HY101588
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Gefapixant is an orally active and potent purinergic P2X3 receptor (P2X3R) antagonist, with IC50 values of ∼30 nM versus recombinant hP2X3 homotrimers and 100-250 nM at hP2X2/3 heterotrimeric receptors. Gefapixant can be used for the research of chronic cough and knee osteoarthritis.
Gefapixant is an orally active and potent purinergic P2X3 receptor (P2X3R) antagonist, with IC50 values of ∼30 nM versus recombinant hP2X3 homotrimers and 100-250 nM at hP2X2/3 heterotrimeric receptors. Gefapixant can be used for the research of chronic cough and knee osteoarthritis.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gefapixant
CAS 1015787-98-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H19N5O4S
Menge 10 mg
Synonym MK-7264 AF-219
Löslichkeitsinformationen DMSO : 5 mg/mL (14.15 mM; ultrasonic and adjust pH to 5-6 with HCl)
SMILES O=S(C1=CC(OC2=CN=C(N)N=C2N)=C(C(C)C)C=C1OC)(N)=O
Molekulargewicht (g/mol) 353.4
Formelmasse 353.4
Reinheit (%) 98.01%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus