Learn More
GEFT Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | GEFT |
---|---|
Konzentration | 0.13 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunoprecipitation |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Quantity & Availability | |||||
16896834
|
Proteintech
17028-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16886834
|
Proteintech
17028-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Description
The Rho family of small GTPases act as molecular switches to control a wide range of cellular processes. Guanine nucleotide exchange factors (GEFs), like GEFT, activate Rho GTPases by accelerating GDP/GTP exchange. The Rho family of small GTPases act as molecular switches to control a wide range of cellular processes. Guanine nucleotide exchange factors (GEFs), like GEFT, activate Rho GTPases by accelerating GDP/GTP exchange (Souchet et al., 2002 ).Specifications
GEFT | |
Western Blot, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
Q6P720, Q86VW2, Q9CWR0 | |
115557, 314904, 52666 | |
GEFT Fusion Protein Ag10436 | |
Primary | |
-20°C | |
ARHGEF25 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ARHGEF25, GEFT, p63RhoGEF, RhoA/RAC/CDC42 exchange factor | |
Arhgef25 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |