Learn More
Gemfibrozil, MedChemExpress
Artikelnummer. 16448196
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16448196 100 mg 100 Milligramm
16422076 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16448196 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0258
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Gemfibrozil is an activator of PPAR-α, used as a lipid-lowering drug; Gemfibrozil is also a nonselective inhibitor of several P450 isoforms, with Ki values for CYP2C9, 2C19, 2C8, and 1A2 of 5.8, 24, 69, and 82 μM, respectively.
Gemfibrozil is an activator of PPAR-α, used as a lipid-lowering drug
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gemfibrozil
CAS 25812-30-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H22O3
Menge 100 mg
Synonym CI-719
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (399.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(C)(C)CCCOC1=CC(C)=CC=C1C
Molekulargewicht (g/mol) 250.33
Formelmasse 250.33
Reinheit (%) 99.62%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus