Learn More
Gemfibrozil, MedChemExpress
Beschreibung
Gemfibrozil is an activator of PPAR-α, used as a lipid-lowering drug
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Gemfibrozil |
| CAS | 25812-30-0 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C15H22O3 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | CI-719 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (399.47 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)C(C)(C)CCCOC1=CC(C)=CC=C1C |
| Molekulargewicht (g/mol) | 250.33 |
| Mehr anzeigen |