Learn More
Invitrogen™ GeneBLAzer™ ADRB3 CHO-K1-DA-Assay-Kit
GeneBLAzer™ ADRB3 CHO-K1 DA-Assay-Kit
Marke: Invitrogen™ K1473
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
Bei GeneBLAzer™ ADRB3 CHO-K1 DA (Division Arrested)-Zellen ist der humane beta 3-adrenerge Rezeptor (ADRB3) (Zugriffsnummer NM_000025.1) stabil in die CellSensor™ CRE-bla CHO-K1-Zelllinie integriert. CellSensor™ CRE-bla CHO-K1-Zellen (Kat.-Nr. K1129) enthalten ein Beta-Lactamase-Reportergen (bla), das unter Kontrolle des Cyclic AMP Response-Elements (CRE) steht.Die ADRB3 CHO-K1-DA-Zellen sind funktionell für Z'-Faktor und EC50-Konzentrationen von Isoproterenol validiert. Darüber hinaus wurden ADRB3-CRE-bla CHO-K1-Zellen unter variablen Bedingungen auf Assay-Leistung getestet, einschließlich DMSO-Konzentration, Zellzahl, Stimulationszeit und Substratladezeit. Diese Daten finden Sie in der Zusammenfassung der Validierungs- und Assaysleistung im Bereich Handbücher und Broschüren. DA-Zellen werden irreversibel mit einer niedrig dosierten Behandlung von Mitomycin C arrestiert und weisen keine offensichtliche Toxizität oder Veränderung der zellulären Signaltransduktion auf.
Spezifikation
Flüssigstickstoff | |
Fluoreszent | |
Jedes Kit enthält ausreichende Megen an DA-Zellen, um die 1 x 384-Well-Platte zu beproben. (Weitere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll). Inhalt: GeneBLAzer™ ADRB3 CHO-K1 DA-Zellen, LiveBLAzer™-FRET B/G Ladekit, 70 μg, Lösung D, GeneBLAzer™ ADRB3 CHO-K1 Assay-Protokoll, LiveBLAzer™-FRET B/G Ladeprotokoll, Analysenzertifikat | |
CHO-K1 |
GeneBLAzer™ ADRB3 CHO-K1 DA-Assay-Kit, 1 Platte, ∽4,800,000 Zellen/Fläschchen Zellmenge, CHO-K1-Zelllinie, Fluoreszenznachweismethode, GPCRs Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase)-Reporter, GeneBLAzer™ System, Lagerung in Flüssigstickstoff | |
Pharmazie und Biopharmazie, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung, Arzneimittelforschung und -entwicklung, zielbasierte ADME/Tox-Assays, biochemische ADME-Assays, Cytochrom P450 ADME-Hemmungsassays | |
1 Platte | |
GeneBLAzer™ ADRB3 CHO-K1 DA-Assay-Kit |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.