Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ ER Beta DA Assay Kit
Bei GeneBLAzer™ER-beta DA (Division Arrested)-Zellen und ER-beta-UAS-bla GripTite™ 293-Zellen ist die Ligandenbindungsdomäne (LBD) des humanen Estrogenrezeptors beta (ER-beta), fusioniert mit der DNA-Bindungsdomäne von GAL4, stabil in die GeneBLAzer™UAS-bla GripTite™ 293-Zelllinie integriert.
Marke: Thermo Scientific™ K1399
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04000kg
Beschreibung
GeneBLAzer™ UAS-bla GripTite™ 293-Zellen exprimieren stabil ein Beta-Lactamase-Reportergen unter der Transkriptionskontrolle einer Upstream-Aktivator-Sequenz (UAS). Nach Bindung eines Agonisten an die LBD des GAL4 (DBD)-ER-Beta (LBD)-Fusionsproteins bindet das Protein an die UAS und induziert so die Expression von Beta-Lactamase. DA (Division Arrested)-Zellen sind in zwei Konfigurationen erhältlich: Ein Assay-Kit (das Zellen und ausreichend Substrat für die Analyse von 1 x 384 Well-Platte enthält) und ein Zellröhrchen, das für die Analyse von 10 x 384 Well-Platten ausreicht. DA-Zellen werden irreversibel mit einer niedrig dosierten Behandlung von Mitomycin C in ihrer Teilung arretiert und weisen keine offensichtliche Toxizität oder Veränderung der zellulären Signaltransduktion auf. Sowohl ER-Beta-DA-Zellen als auch ER-Beta-UAS-bla GripTite™ 293-Zellen sind für Z'-Faktor und EC50-Konzentrationen von 17-Beta-Estradiol funktional validiert. Darüber hinaus wurden ER-Beta-UAS-bla GripTite™ 293-Zellen unter variablen Bedingungen auf Assayleistung getestet, einschließlich DMSO-Konzentration, Zellzahl, Stimulations- und Substratladezeiten. Weitere Testdaten mit alternativen Stimuli sind ebenfalls verfügbar.
Spezifikation
Cholsäure, Desoxycholsäure | |
Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen | |
Versand: Trockeneisenlagerung: -80 °C/Flüssigstickstoff Ausreichend „Division Arrested“-Zellen und Substrat, für den Assay einer 384-Well-Platte. Lieferumfang: ER-beta HEK 293T DA-Zellen (K1399A)LiveBLAzer™-FRET B/G Lade-Kit, 70 µg | |
2100 | |
Chenodesoxycholsäure (CDCA) | |
BLA (Beta-Lactamase) | |
293T (HEK) | |
Nukleäre Rezeptoren |
(z)-Guggulsteron | |
Zellen mit arretierter Teilung | |
Fluoreszent | |
ERβ | |
GeneBLAzer™ | |
ER-beta, ESR2, ERB, NR3A2 | |
GeneBLAzer™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.