Learn More
Invitrogen™ GeneBLAzer™ HTR7-CRE-bla CHO-K1-Zellen
GeneBLAzer™ HTR7-CRE-bla CHO-K1-Zellen
Marke: Invitrogen™ K1704
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Bei GeneBLAzer™ HTR7 CHO-K1 DA (Division Arrested)-Zellen und HTR7-CRE-bla CHO-K1-Zellen ist der humane 5-Hydroxytryptamin (Serotonin)-Rezeptor 7 (Zugriffsnummer NM_019860.2) stabil in die CellSensor™ CRE-bla CHO-K1-Zelllinie integriert. CellSensor™ CRE-bla CHO-K1-Zellen (Kat.-Nr. K1535) enthalten ein Beta-Lactamase-Reportergen (bla), das unter Kontrolle des Cyclic AMP Response-Elements (CRE) steht.Die GeneBLAzer™ HTR7 CRE-bla CHO-K1-Zellen sind funktionell für Z' und EC50 Konzentrationen von 5-Hydroxytryptamin (5-HT) validiert. Darüber hinaus wurden GeneBLAzer™ HTR7-CRE-bla CHO-K1-Zellen unter variablen Bedingungen auf Assay-Leistungen getestet. Diese Daten sind in der Zusammenfassung der Validierungs- und Assaysleistung enthalten.
Bei Fragen zu Preisen für akademische Anwendungen melden Sie sich an oder kontaktieren Sie uns unter discoverysciences@invitrogen.com.
Spezifikation
Flüssigstickstoff | |
Fluoreszent | |
GeneBLAzer™ HTR7-CRE-bla CHO-K1-Zellen (LiveBLAzer™ FRET B/G Ladekit, Lösung D und andere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll). Inhalt: GeneBLAzer™ HTR7-CRE-bla CHO-K1-Zellen, GeneBLAzer™ HTR7-CRE-bla CHO-K1-Assay-Protokoll, Analysenzertifikat | |
CHO-K1 |
GeneBLAzer™ HTR7-CRE-bla CHO-K1-Zellen, 2 x 106 Zellen, ∽2,000,000 Zellen/Fläschchen bei 2,000,000 Zellen/ml Zellmenge, CHO-K1-Zelllinie, Fluoreszenznachweisverfahren, GPCRs Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase)-Reporter, Lagerung in Flüssigstickstoff | |
Pharmazie und Biopharmazie, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung, G-Protein-gekoppelte Rezeptorbiologie, zellbasierte GPCR-Reporter-Assays | |
2 x 106 Zellen | |
GeneBLAzer™ HTR7-CRE-bla CHO-K1-Zellen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.