Learn More
Thermo Scientific™ GENESYS™ 50 UV-Vis Spectrophotometer PROMO
The GENESYS 50 is a dual beam UV-Vis spectrophotometer in a single-cell configuration that meets all of the specifications for critical quality control applications and precise chemical measurements.
Marke: Thermo Scientific™ 840-298300-PROMO
Beschreibung
Mit dem robusten Thermo Scientific™ GENESYS™ 50 UV-Visible-Spektralphotometer können Sie Routinemessungen für die Qualitätskontrolle oder den Chemieunterricht durchführen. Diese Geräte sind für die Messung mit Einzelküvetten konzipiert und weisen eine geneigte Oberfläche zum Ablaufen von verschütteten Flüssigkeiten und eine abwaschbare Probenkammer auf. Mit der 7-Zoll-Touchscreen-Benutzeroberfläche, lokaler Steuerungssoftware (kein PC erforderlich) und optionalem WLAN ist das GENESYS 50 UV-Vis-Spektralphotometer die ideale Wahl für tägliche Probenahmen.
Eigenschaften:
- Benutzeroberfläche auf hochauflösendem Touchscreen (7 Zoll)
- Lokale Steuerung für Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit
- Netzwerkfähig (WLAN-Adapter erhältlich)
- Große Probenkammer mit Zugang von vorn
Entwickelt für:
- Chemielabors
- Routinemessungen
- Anforderungen mit mittlerem Durchsatz
Spezifikation
±0,002 A | |
Einzelner USB-A Duplex USB-A Datenexport zum Netzwerk oder PC über USB, Ethernet oder WLAN-USB-Adapter, verfügbar Druckfunktion über USB, Ethernet oder WLAN-USB-Adapter verfügbar |
|
35,5 x 38,5 x 19,5 cm | |
190 bis 1100 nm | |
Externer AC/DC-Wandler. Automatische Spannungs- und Frequenzeinstellung (Hz), 100/240 V, 50/60 Hz | |
Touchscreen | |
(RMS bei 500 nm 60 aufeinander folgenden Messungen) ≤ 0,00020 A bei 0 A bei 260 und 500 nm ≤ 0,00030 A bei 1 A bei 260 und 500 nm ≤ 0,00040 A bei 2 A bei 260 und 500 nm | |
±0,002 A bei 0,5 A; ±0,004 A bei 1,0 A; ±0,008 A bei 2,0 A | |
–2 A bis +3,5 A | |
Drucker zum Aufstecken verfügbar | |
< 1,0 % T 198 nm (KCl), 0,05 % T bei 220 nm (NaI), 0,03 % T bei 340 nm (NaNO2) | |
±0,5 nm | |
<± 0,2 nm |
Von oben, vorn oder seitlich zugänglich; für Zellen bis 100 mm geeignet; erhältliches Zubehör für Reagenzgläser mit einem Durchmesser von bis zu 25 mm und 150 mm Höhe; abnehmbarer, waschbarer Probenraumeinsatz mit magnetischer Positionierung und Niederhalter | |
Zwei Silizium-Fotodioden | |
2 nm | |
(Bei 500 nm nach 1 Std. Aufwärmen) < 0,0005 A/Std. | |
EU-Netzkabel | |
> 5 Jahre typisch, 3 Jahre garantiert | |
Doppelstrahl | |
-3 A bis +5 A | |
± 0,001 A bei 1 A, gemessen bei 1,0 A bei 546 nm | |
Langsam, mittel und schnell – bis zu 1.600 nm/min | |
2 Jahre Standard mit einem Jahr Erweiterung nach Registrierung des Geräts bei Thermo Fisher Scientific innerhalb von 6 Monaten ab Kaufdatum | |
0,2 nm; 0,5 nm; 1 nm; 2 nm; 5 nm | |
7,5 kg |