Learn More
Genkwanin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491488
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16491488 5 mg -
16459078 10 mg 10 Milligramm
16444877 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16491488 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0731
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Genkwanin is a major non-glycosylated flavonoid with anti-flammatory activities.
Genkwanin is a major non-glycosylated flavonoid with anti-flammatory activities.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Genkwanin
CAS 437-64-9
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H12O5
Menge 5 mg
Synonym Puddumetin
Löslichkeitsinformationen DMSO : 5 mg/mL (17.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(C2=CC=C(O)C=C2)OC3=CC(OC)=CC(O)=C13
Molekulargewicht (g/mol) 284.26
Formelmasse 284.26
Reinheit (%) 99.27%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus