Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ SPT-3350 Schläuche, 3.2 mm
Entwickelt, um das Risiko von Partikeleinschlüssen und mikroskopischen Rückständen während des Flüssigkeitstransfers zu verringern. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon ™ SPT-3350 Schläuche, 3.2 mm, bieten eine ultraglatte Innenfläche und eine reduzierte Oberfläche für verbesserte Flusseigenschaften.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences T3312-43
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11734768
  • 635.00 € / 15 Meter
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die ultra-glatte Innenbohrung verringert das Potenzial für Partikeleinlagerung
  • Minimale extrahierbare Substanzen tragen zur Aufrechterhaltung der Flüssigkeitsintegrität bei
  • Hervorragende Fließeigenschaften der Flüssigkeit
  • Kompletter Bestand in Standardgrößen erhältlich, einschließlich metrischer Größen
Spezifikation
Spezifikation
Transfer Tubing
0.37 in.
Silikon
15.9 mm
15 m
3.2 mm
-112°F
1/Packung
50 (Shore A)
0,84 bar bei 23 °C/0,77 bar bei 160 °C
392°F
FDA 21 CFR Teil 177.2600; NSF51; ISO10993, NSF 51, ISO 10993
9.5 mm
0.63 in.
49.2 ft.
1/8 in.
Pharma-, Kosmetik- und Medizinbranche.
–80 °C
Durchscheinend
Flexibel
759 mm Hg bei 23 °C
200 °C