Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ SPT-3350 Schläuche, 3.2 mm
Entwickelt, um das Risiko von Partikeleinschlüssen und mikroskopischen Rückständen während des Flüssigkeitstransfers zu verringern. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon ™ SPT-3350 Schläuche, 3.2 mm, bieten eine ultraglatte Innenfläche und eine reduzierte Oberfläche für verbesserte Flusseigenschaften.
439.00 € - 1915.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Transfer Tubing |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | FDA 21 CFR Part 177.2600, Gehäuse NSF51, Gehäuse ISO10993 |
Material | Silicone |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 49.2 ft. |
Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11734768
|
Saint Gobain Life Sciences
T3312-43 |
9.5 mm | 15.9 mm |
635.00 €
15 Meter |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12316879
|
Saint Gobain Life Sciences
T3306-43 |
4,8 mm | 11,1 mm |
439.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12356879
|
Saint Gobain Life Sciences
T3308-43 |
6,4 mm | 12,7 mm |
510.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12386889
|
Saint Gobain Life Sciences
T3324-43 |
19 mm | 25,4 mm |
1090.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12396889
|
Saint Gobain Life Sciences
T3332-43 |
25,4 mm | 31,8 mm |
1355.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12306899
|
Saint Gobain Life Sciences
T3340-43 |
31,8 mm | 38,1 mm |
1915.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Die ultra-glatte Innenbohrung verringert das Potenzial für Partikeleinlagerung
- Minimale extrahierbare Substanzen tragen zur Aufrechterhaltung der Flüssigkeitsintegrität bei
- Hervorragende Fließeigenschaften der Flüssigkeit
- Kompletter Bestand in Standardgrößen erhältlich, einschließlich metrischer Größen
Spezifikation
Transfer Tubing | |
Silicone | |
15 m | |
3,2 mm | |
-112°F | |
Durchscheinend | |
392°F |
FDA 21 CFR Part 177.2600, Gehäuse NSF51, Gehäuse ISO10993 | |
49.2 ft. | |
1/8 in. | |
Pharma-, Kosmetik- und Medizinbranche. | |
-80 °C | |
50 (Shore A) | |
200 °C |