Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ SPT-3350 Schläuche, 3.2 mm
Entwickelt, um das Risiko von Partikeleinschlüssen und mikroskopischen Rückständen während des Flüssigkeitstransfers zu verringern. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon ™ SPT-3350 Schläuche, 3.2 mm, bieten eine ultraglatte Innenfläche und eine reduzierte Oberfläche für verbesserte Flusseigenschaften.
Marke: Saint Gobain Life Sciences T3340-43
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Die ultra-glatte Innenbohrung verringert das Potenzial für Partikeleinlagerung
- Minimale extrahierbare Substanzen tragen zur Aufrechterhaltung der Flüssigkeitsintegrität bei
- Hervorragende Fließeigenschaften der Flüssigkeit
- Kompletter Bestand in Standardgrößen erhältlich, einschließlich metrischer Größen
Spezifikation
Transfer Tubing | |
1.25 in. | |
Silicone | |
38,1 mm | |
15 m | |
3,2 mm | |
-112°F | |
Durchscheinend | |
392°F |
FDA 21 CFR Part 177.2600, Gehäuse NSF51, Gehäuse ISO10993 | |
31,8 mm | |
1.5 in. | |
49.2 ft. | |
1/8 in. | |
Pharma-, Kosmetik- und Medizinbranche. | |
-80 °C | |
50 (Shore A) | |
200 °C |