Learn More
Cole-Parmer™ GILMONT™ Versiegelungsfilm für Mikrotiterplatten
Marke: Cole-Parmer™ 13024-42
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.59000kg
Spezifikation
Vinyl | |
50 | |
Mikrotiterplatten-Versiegelungsfilm | |
Ja |
Steril | |
79,4 x 145,5 mm | |
100 μm | |
-40 °C° bis +90 °C° |