Learn More
Cole-Parmer™ GILMONT™ Versiegelungsfilm für Mikrotiterplatten
120.00 € - 182.00 €
Spezifikation
Material | Vinyl |
---|---|
Abmessungen (L x B) | 79,4 x 145,5 mm |
Produkttyp | Mikrotiterplatten-Versiegelungsfilm |
Dicke | 100 μm |
Durchstechbar | Ja |
Produktcode | Marke | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15175952
|
Cole-Parmer™
13024-42 |
50 |
120.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15185952
|
Cole-Parmer™
13024-40 |
100 |
182.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Vinyl | |
Mikrotiterplatten-Versiegelungsfilm | |
Ja |
79,4 x 145,5 mm | |
100 μm | |
-40 °C° bis +90 °C° |