Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ Tipack™ Filterspitzen
Entwickelt für die strengsten Anforderungen in verschiedenen Bereichen und Anwendungen, etwa PCR, Molekularbiologie und Zelltechnologie. Gilson™ PIPETMAN™ Tipack™ Filterspitzen wurden so gestaltet, entwickelt und hergestellt, dass sie perfekt auf Gilson Pipetten passen. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Verhinderung von Kontaminationen durch Aerosole.
Marke: Gilson™ F171703
118.18 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21920" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.53000kg
Beschreibung
- Optimierte Geometrie und reines Polypropylen sorgen für vollständige Dispensierung und gleichbleibende Ergebnisse.
- Garantierte Präzision und Genauigkeit
- Kein Kontaminationsrisiko: Die Spitzen werden im Reinraum gefertigt.
- Sterilisiert durch Gammastrahlung: Indikatorpunkte auf Gilson Produkten wechseln bei der Sterilisation irreversibel die Farbe.
- Garantiert frei von DNA, RNA, DNase, RNase, ATP, Pyrogenen und Spurenmetallen
- Rückverfolgbarkeit von der Form bis zum Labortisch garantiert
- Einfache Identifizierung durch farbcodierte Verpackung
Spezifikation
100 to 1000 μL | |
Ja | |
DF1000ST | |
5,1 cm | |
Pipetman™ Tipack™ |
Gefiltert | |
Durchsichtig | |
5,71 in. | |
Gestell | |
Polypropylen |