Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ Tipack™ Filterspitzen
Entwickelt für die strengsten Anforderungen in verschiedenen Bereichen und Anwendungen, etwa PCR, Molekularbiologie und Zelltechnologie. Gilson™ PIPETMAN™ Tipack™ Filterspitzen wurden so gestaltet, entwickelt und hergestellt, dass sie perfekt auf Gilson Pipetten passen. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Verhinderung von Kontaminationen durch Aerosole.
163.00 € - 195.00 €
Spezifikation
Gefiltert | mit Filter |
---|---|
Sterilität | steril |
Farbe | Durchsichtig |
Format | Gestell |
Produktlinie | Pipetman™ Tipack™ |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11921483
|
Gilson™
F171103 |
3 cm | 0,1 bis 10 μl |
182.00 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12639591
|
Gilson™
F171203 |
4,5 cm | 0,1 bis 10 μl |
182.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11922078
|
Gilson™
F171303 |
5,1 cm | 2 bis 30 μl |
163.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12649591
|
Gilson™
F171403 |
5,1 cm | 10 bis 100 μl |
163.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11912078
|
Gilson™
F171503 |
5,1 cm | 20 bis 200 μl |
163.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12669591
|
Gilson™
F171603 |
5,1 cm | 20 bis 300 μl |
163.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12679591
|
Gilson™
F171703 |
5,1 cm | 100 to 1000 μL |
195.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12689591
|
Gilson™
F171803 |
8,4 cm | 100 bis 1200 μl |
195.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Optimierte Geometrie und reines Polypropylen sorgen für vollständige Dispensierung und gleichbleibende Ergebnisse.
- Garantierte Präzision und Genauigkeit
- Kein Kontaminationsrisiko: Die Spitzen werden im Reinraum gefertigt.
- Sterilisiert durch Gammastrahlung: Indikatorpunkte auf Gilson Produkten wechseln bei der Sterilisation irreversibel die Farbe.
- Garantiert frei von DNA, RNA, DNase, RNase, ATP, Pyrogenen und Spurenmetallen
- Rückverfolgbarkeit von der Form bis zum Labortisch garantiert
- Einfache Identifizierung durch farbcodierte Verpackung
Spezifikation
mit Filter | |
Durchsichtig | |
Pipetman™ Tipack™ |
steril | |
Gestell | |
Polypropylen |