Learn More
GINS3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen GINS3
Konzentration 0.19 mg/mL
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16874914
Unterlagen ansehen
Proteintech
15651-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16864914
Unterlagen ansehen
Proteintech
15651-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a protein subunit of the GINS heterotetrameric complex, which is essential for the initiation of DNA replication and replisome progression in eukaryotes. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been described.
Spezifikation
Spezifikation
GINS3
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q9BRX5, Q9CY94
64785, 78833
GINS3 Fusion Protein Ag8247
Primary
-20°C
GINS3
0.19 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
GINS complex subunit 3, GINS3, PSF3
GINS3
IgG
Antigen Affinity Chromatography